Learn More
ODF3 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ODF3 |
---|---|
Concentrazione | 0.28 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16863635
|
Proteintech
25097-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16853635
|
Proteintech
25097-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Outer dense fibers are filamentous structures located on the outside of the axoneme in the midpiece and principal piece of the mammalian sperm tail. May help to maintain the passive elastic structures and elastic recoil of the sperm tail.Specifica
ODF3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat | |
Q96PU9 | |
113746, 365387 | |
ODF3 Fusion Protein Ag18734 | |
Primary | |
-20°C | |
ODF3 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hSHIPPO, ODF3, Outer dense fiber protein 3, SHIPPO1, Sperm tail protein SHIPPO 1, TISP50 | |
Odf3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |