Learn More
Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4089938 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
CAS: 38841-98-4 | C8H17ClMg | 172.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38841-98-4, 109-99-9
Formula molecolare C8H17ClMg
Molecular Weight (g/mol) 172.98
Numero MDL MFCD00000476
InChI Key DPBWWQDKVQLWFK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo octylmagnesium chloride, magnesium, chlorooctyl, n-octylmagnesiumchloride, octyl magnesium chloride, n-c8h17mgcl, n-octylmagnesium chloride, octylmagnesium chloride solution, dpbwwqdkvqlwfk-uhfffaoysa-m, 1-octylmagnesium chloride, 1m in methf, octylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 4147387
SMILES CCCCCCCC[Mg]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Octylmagnesium chloride
Nota nome 1.4M solution in THF
CAS min. % 22.34, 70.21
CAS max % 29.79, 77.66
Quantità 100 mL
Formula lineare CH3(CH2)6CH2MgCl
Punto d'infiammabilità −10°C
IUPAC Name magnesium;octane;chloride
Peso formulazione 172.98
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.929
Densità 0.9290g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.