Learn More
Octadecylamine, 90%, tech.
Codice prodotto. p-3758579 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-30-1
Formula molecolare C18H39N
Molecular Weight (g/mol) 269.52
Numero MDL MFCD00008159
InChI Key REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC Name octadecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Octadecylamine
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50.0°C to 60.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 232.0°C (32.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 148°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)17NH2
Quantità 500 g
Beilstein 04, IV, 825
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viscosità 4.17 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 269.51
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Primary amine (MW 269):> 98%, Sec. + tert. amine (MW 521): < 2%
Forma fisica Prills
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octadecylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.