Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl Phase Polygosil™
210.00€ - 1730.00€
Specifica
Dimensione particelle | 7 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 100 Å |
Tecnica | Liquid Chromatography |
Tipo | Polygosil C18 Phases |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10689941
|
Macherey-Nagel™
711570.100 |
100 g |
1730.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10318441
|
Macherey-Nagel™
711570.10 |
10 g |
210.00€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
7 μm | |
100 Å | |
Liquid Chromatography | |
Polygosil C18 Phases |