Learn More
Ansell™ Oceanic™ 48-913 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Nitrile-coated knit gloves for medium handling. Light and flexible while offering good resistance to abrasive materials.
Marca: Ansell™ 48913110
27.27 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Knitted construction
- Cotton jersey liner
- 3/4 Dipped finishing
- Safety cuff
Specifica
Nitrile | |
Nitrile | |
Mediumweight Gloves | |
48-913 | |
Cotton Jersey | |
144 Pairs | |
48-913 |
CE Mark, EN 388 : 4111 | |
Nitrile | |
11 | |
Safety | |
3/4 Dipped palm | |
Good resistance to abrasive materials |