Learn More
Flaconi di tampone per la calibrazione del pH
Use these PH buffers for meters with 0.01 resolution. Oakton™ pH Calibration Buffer Bottles are standardized against NIST-traceable pH references within 0.01 pH at 77°F (25°C).
16.05€ - 17.40€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Calibration |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Meter and Electrode |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 500 mL |
Tipo di soluzione | pH Buffer |
Codice del prodotto | Marca | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11739679
|
Cole Parmer
00654-01 |
1.68 |
16.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10038434
|
Cole Parmer
00654-00 |
4.01 |
17.40€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10303765
|
Cole Parmer
00654-04 |
7 |
16.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11750079
|
Cole Parmer
00654-08 |
10.00 |
16.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11710069
|
Cole Parmer
00654-12 |
12.46 |
17.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- pH buffer solutions allow the user to adjust their system to read accurate measurements
- Store buffers away from direct sunlight.
Order Info
Shipping weight: 1-1/4 lbs. (0.6kg).
Certifications
NIST traceable, Certified to NIST traceable standards.
Specifica
Calibration | |
Liquid | |
pH Buffer |
pH Meter and Electrode | |
500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- pH 1.68 Buffer
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.