Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/Conductivity Benchtop Meters, Measures conductivity, TDS and temperature
An affordable way to take consistent, accurate conductivity measurements in your laboratory.
1170.00€ - 1222.00€
Specifica
Tipo di display LCD
Compensazione della temperatura Automatic or manual from 0° to 100°C
Warranty 3 Years
Tensione 120/240 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
12983517
Vedere i documenti
Oakton™
01X543601
PC 700 Meter with pH Electrode Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15160033
Vedere i documenti
Oakton™
35419-10
pH 700, Double Junction Electrode
1170.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Compact, space-saving design with a larger, easier-to-read display
  • Low cost plus high performance
  • Large dual display
  • Built-in memory function
  • Hold function
  • Built-in memory function
  • Available with built-in electrode stand
  • Selectable manual or Automatic Temperature Compensation
Note: Cat. No. 13-620-461 does not come with a probe.
Specifica
Specifica
LCD
Automatic or manual from 0° to 100°C
3 Years
120/240 V