Learn More
o-Xylene, Spectrophotometric Grade, 96% min
Codice prodotto. p-7049976
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
o-Xylene is used as a solvent for paints and adhesives, and to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 95-47-6
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008519
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC Name 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico o-Xylene
Punto di fusione -25°C
Colore Colorless
Densità 0.877 g/mL
Punti di ebollizione 143°C to 145°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.505
Formula lineare (CH3)2C6H4
Numero UN UN1307
Beilstein 1815558
Indice di Merck 14,10081
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water. (0.2g/L)
Peso formulazione 106.17
Percent Purity ≤96%
Grado Spectrophotometric