Learn More
o-Toluoyl chloride, 99%
Codice prodotto. p-201130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
CAS: 933-88-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 933-88-0
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Numero MDL MFCD00000668
InChI Key GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
PubChem CID 70276
IUPAC Name 2-methylbenzoyl chloride
SMILES CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Toluoyl chloride
Nota nome 99%
Colore Pink to Yellow
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 88°C to 90°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5540 to 1.556
Quantità 5 g
Beilstein 09, 464
Gravità specifica 1.18
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid