Learn More
Cytiva O-ring
Use in aqueous solutions and nearly all organic solvents commonly used in liquid chromatography of macromolecules. Cytiva Life Sciences™ O-rings are made of nitrile rubber.
Marca: Cytiva 19-7595-01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Utilizzabile in soluzioni acquose
- Quasi tutti i solventi organici
- Le poche eccezioni sono: idrocarburi clorurati, acetone e altrichetoni, esteri alifatici e fenolo. Non utilizzare soluzioni contenenti oltre il 10% di NaOH, il 10% di HCl, altri acidi minerali forti o acido acetico al 5%
- In gomma nitrilica (NBR)
Specifica
Gomma nitrilica | |
5/conf. | |
O-Ring | |
27.1 x 1.60 mm |