Learn More
Ohaus™ O-Ring, 250 mL Centrifuge Rack Adaptor Cap, Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Used with centrifuge rack screw cap to contain bucket contents.
Marca: Ohaus™ 30314902
35.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Suitable for use with 250 mL rack adaptors for R-S4x250/4MI
- Use in conjunction with 250 mL screw cap
Specifica
250 mL Centrifuge Rack Adaptor, Frontier, R-S4x250/4MI Swing Out Rotors, Screw Cap | |
O-ring, Rack of 250ml Rotor, 10/pk |