Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
Weak cholinergic agonist | CAS: 5080-50-2 | C9H18ClNO4, C9H17NO4·HCl | 239.70 g/mol
79.35€ - 279.00€
Identificatori chimici
CAS 5080-50-2
Formula molecolare C9H17NO4·HCl, C9H18ClNO4
Sinonimo (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride; L-Carnitine acetyl ester hydrochloride
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15474119
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61536.06
5 g
79.35€
5g
15484119
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61536.14
25 g
279.00€
25g
Descrizione
Descrizione
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride is used as a cholinergic agonist that stimulates neuronal response to serotonin and acetylcholine. Acetylcarnitine has antinociceptive activity that may be mediated by enhanced activity of muscarinic cholinergic receptors or mGlu2 glutamate receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
5080-50-2
C9H17NO4·HCl, C9H18ClNO4
(R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride; L-Carnitine acetyl ester hydrochloride
Specifica
White
Weak cholinergic agonist
C9H17NO4·HCl, C9H18ClNO4
(R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride; L-Carnitine acetyl ester hydrochloride
Signal Transduction Reagent
4340103
[H+].[Cl-].CC(=O)OC(CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
239.70
2°C to 8°C
5080-50-2
239.70g/mol
Hygroscopic
White crystalline powder
JATPLOXBFFRHDN-UHFFFAOYNA-N
hydrogen 3-(acetyloxy)-4-(trimethylazaniumyl)butanoate chloride
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Keep cold
Identificativo prodotto
  • O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: O-Acetyl-L-carnitineHydrochloride