Learn More
Brady™ Etichette in nylon per stampanti a trasferimento termico
For smooth, textured/rough or Highly textured/Low surface energy surfaces.
Marca:  Brady™ 217085
Codice prodotto. 10395443
  • 489.00€ / 1 rotolo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Permanent acrylic adhesive
  • Matt finish
  • Nylon cloth labels
Specifica
Specifica
UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Acrylic, Permanent
Opaco
Thermal Transfer
Laboratory identification
28.40 mm
2500/Pk.
Rectangle
40 to 90°C
69.68 mm
25.4 mm
BPT-625-499
Thermal Transfer Printable Labels
White
Nylon
Thermal Transfer Printer Label
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
3
2500/Pk.
25.4W x 66.68 mmH
0.041 mm
66.68 x 25.40 mm
38.1 mm