Learn More
Brady™ Etichette in nylon per stampanti a trasferimento termico
For smooth, textured/rough or Highly textured/Low surface energy surfaces.
Marca: Brady™ 217068
241.30 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Permanent acrylic adhesive
- Matt finish
- Nylon cloth labels
Specifica
UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) | |
Acrylic, Permanent | |
Opaco | |
Thermal Transfer | |
Laboratory identification | |
15.70 mm | |
3000Pack | |
Round | |
40 to 90°C | |
16.70 mm | |
BPT-603-499 |
Thermal Transfer Printable Labels | |
White | |
Nylon | |
Thermal Transfer Printer Label | |
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
3 | |
3000/Pk. | |
12.7 mm dia. | |
0.041 mm | |
12.7 mm |