Learn More
Masterflex™ Nylon Sanitary Clamp Fittings
Compatible with Metal and Plastic Tri-Clamp™ Fittings
Marca:  Masterflex™ 30508-25
Codice prodotto. 16609882
  • 88.85€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent chemical resistance
  • Low leachable characteristics
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Autoclavable
Sanitary Clamp
Tri-Clamp Fittings
White
Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Nylon
2 in.