Learn More
Masterflex™ Nylon Reducing Nipple
Threaded fittings provide a more permanent fluid path
Marca:  Masterflex™ 30623-54
Codice prodotto. 11781144
  • 29.15€ / pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use with our rigid tubing for high-pressure applications
  • Good chemical resistance
  • Rated to 200psi at 77°F (25°C)
  • Usable from -40 to +200°F (-40 to +93°C)
Specifica
Specifica
NPT(M) Connection
Nylon
1/2 in.
1/2 x 3/8 in.
Reducing Nipple
Not Autoclavable
3/8 in.
Ethylene Oxide
Semitrasparente