Learn More
Masterflex™ Nylon Reducing Connector Barbed Fittings
These economical straight barbed reducing fittings easily connect fluid paths without the use of tools. Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal.
29.60€
Specifica
Materiale Nylon
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 10 Pack
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
13254440
Vedere i documenti
Masterflex™
30622-28
1/4 x 1/8 in. tubing I.D. 10 Pack
29.60€
pezzi 10
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
15314680
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-97
5/8 x 1/4 in. tubing I.D. 10 Pack
29.60€
pezzi 10
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for low-pressure applications
  • Provides good chemical resistance
  • Available in a variety of sizes
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Sterilization by ethylene oxide (ETO) only
  • Temperature range from −46° to +121°C
Specifica
Specifica
Nylon
10 Pack
121°C
-46°C
Ethylene Oxide
Barbed Fitting