Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting Reducing Union
28.05€ - 46.75€
Specifica
Materiale | Nylon |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
Product Type | Barbed Fitting Reducing Union |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12457260
|
Masterflex™
30616-26 |
115.87 x 12.7mm | N/A | ||||||
12447260
|
Masterflex™
30616-22 |
12.7 x 12.7mm |
46.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12467260
|
Masterflex™
30616-30 |
19.05 x 12.7mm |
31.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12427260
|
Masterflex™
30616-14 |
6.35 x 3.175mm | N/A | ||||||
Specifica
Nylon | |
-46°C | |
121°C | |
Barbed Fitting Reducing Union |