Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Well, Nunclon Sphera-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
274.00€ - 1435.00€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Volume (sistema metrico) pozzetto | μ |
Tipo | Micropiastra per colture cellulari |
Colore | Trasparente |
Trattamento superficiale | Nunclon Sphera-Treated |
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15227905
![]() |
Thermo Scientific™
174925 |
1 Microplate | 8 Microplates |
274.00€
8 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15396123
![]() |
Thermo Scientific™
174929 |
5 Microplates | 50 Microplates |
1435.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Più valore al proprio lavoro. ™™™ Offered in single or multi-dish formats.
Significant qualities of the Nunclon Sphera culture surface:
Optimizing spheroid formation
- Allows cells to grow in suspension with virtually no cell attachment
- Supports many different cell types and their ability to generate spheroids
- Enables consistent, repeatable cell growth
Growing 3D cancer cultures
- Minimizes variability and supports the consistent formation of cancer spheroids that simulate the 3D structures of tumor growth, providing a better model system for studying tumor cell progression and efficacy of anticancer agents in vitro
Promoting formation of embryoid bodies (EB)
- Demonstrates superior quality for embryoid body formation of pluripotent stem cells with minimal spontaneous differentiation
- Resultant cells able to differentiate into all three germ layers
Specifica
Polystyrene | |
Micropiastra per colture cellulari | |
Nunclon Sphera-Treated | |
96 | |
8 x 12 | |
U |
μ | |
Trasparente | |
Sterili | |
< | |
Nunc™ |