Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Perform molecular biology applications with non-treated Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes, which have ANSI™ standard dimensions and are optimized for robotics.
938.00€ - 1110.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Product Type | Cell Culture Dish |
Sterilità | Sterile |
Trattamento superficiale | Non trattata |
Forma pozzetto | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11722515
|
Thermo Scientific™
267060 |
1 |
938.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10766933
|
Thermo Scientific™
267061 |
4 |
1060.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11732515
|
Thermo Scientific™
267062 |
8 |
1110.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Non-treated Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes with ANSI™ standard dimensions are optimized for molecular biology applications using robotic instruments.
1-Well Format
- HTS Petri dish applications
4- and 8-Well Formats
- Assay compartmentalization
- Probe multiple gene subsets
- Wash Western blot strips
- 4-well dish holds four glass slides
Ordering Information:
Customized bar coding is available
Warranty: 90 days
Specifications
All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sterile | |
Rectangular | |
100 | |
100 mm |
Cell Culture Dish | |
Non trattata | |
Lid | |
10 | |
86 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.