Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG Roller Bottles
Increase cell expansion and product yield while eliminating the need to purchase additional production equipment or increase labor.
195.00€ - 1000.00€
Specifica
Colore Clear
Materiale PETG
Closure Included
Graduated Yes
Forma Rotondo
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Area di crescita cellulare Superficie della bottiglia Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Area di crescita cellulare Superficie della bottiglia Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10059702
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
1060-05
1050 cm2 Smooth 5/sleeve, 20/case
195.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10712974
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
1060-20
1050 cm2 Smooth 20/case
210.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10263393
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
1060-85
1050 cm2 Smooth 5/involucro, 20/contenitore
285.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
10627584
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
1760-20
1700 cm2 Pleated 20/case
395.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
10385073
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
1860-22
1800 cm2 Smooth 22/case
518.00€
pezzi 22
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10704144
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2160-20
2100 cm2 Piegata 20/contenitore
518.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
10551844
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2160-05
2100 cm2 Pleated 5/sleeve, 20/case
518.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
10596895
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4260-22
4200 cm2 Pleated 22/case
1000.00€
pezzi 22
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Increase cell expansion and product yield while eliminating the need to purchase additional production equipment or increase labor with Thermo Scientific™ Nunc™ PETG Roller Bottles. Virtually unbreakable PETG provides added assurance that valuable contents are safe during laboratory and industrial-scale applications including vaccines, cell culture expansion and production of other biologics.
Key Features:
  • Molded of durable PETG
  • Can be frozen down to -40°C — supports freeze thaw cell release methods, reducing reliance on trypsin
  • Provides solutions for all scales with wide range of surface areas from 1050cm2 to 4200cm2
  • Reduces wrist strain and increases productivity with quick-action ergonomic closure
  • Can be traced by lot number on every bottle
Recommended for:
  • Cell culture expansion
  • Vaccine production
  • Antibody production
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
Clear
Rotondo
Quick-Action Ergonomic
PETG
Yes
Roller Bottle
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.