Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Create more space in lab freezers and inubators with Nunc MicroWell MiniTrays, the optical clarity of which allows the trays to be used with inverted microscopes.
452.00€ - 2100.00€
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Tipo Cell Culture Dish
Lunghezza (sistema metrico) 84 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Conteggio pozzetti Chiusura inclusa Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Conteggio pozzetti Chiusura inclusa Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
10192831
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
438733
72 Yes Non-sterile
452.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10104371
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
439225
60 Yes Non-sterile
459.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
10204221
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
452256
60 Yes Sterile
1950.00€
pezzi 480
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10112791
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
470378
72 Yes Non-sterile
2100.00€
pezzi 480
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10326141
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
472400
60 No Sterile
1050.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Create more space in lab freezers and inubators with Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, the optical clarity of which allows the trays to be used with inverted microscopes.
  • Limited adsorption of proteins
  • Lids have keyed tabs for proper orientation
  • Large raised alphanumeric coordinates
  • Unique surface treatment to maximize sample and reagent mixing
  • MiniTrays for serological applications have slightly smaller well dimensions
Specifica
Specifica
Piatto
Rectangular
84 mm
59 mm
Polistirene
Cell Culture Dish
59 mm