Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Save costs in samples and reagents by reducing the total well volume to 25μL using Nunc 384-well shallow well standard height black and white polystyrene plates.
Marque:  Thermo Scientific™ 264706
706.70 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24112" per avere il tuo prezzo promozionale.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10689885
  • 1060.00€ / pezzi 100
Nurture Your Progress
Usa il codice promozionale 24108 al momento della conferma dell'ordine
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Spedizione stimata: 09-10-2025
Ajouter au panier
Alert:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Accommodate small sample volumes by using Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates with total well volume of 25μL, ideal for high throughput screenings. The standard plate height allows for easy adaptation to most automation systems.
Background, autofluorescence and crosstalk are improved when you use Nunc black or white microplates.
  • Black microplates are recommended for fluorescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
  • White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Without Lid
100 Cases, 25 Pk.
White
Polystyrene
384
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
25
Shallow Well
Standard
16 x 24
Nunc
Microplate
25 μL
2 to 20 μL
Non trattata
100
Standard Height
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.