Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Promote cell attachment and expand growth with this 1,900mL flask that provides a large culture area in a single layer.
141.00€ - 161.00€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Stile collo | Straight |
N. per custodia | 12 |
N. per confezione | 1 |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12606147
|
Thermo Scientific™
132097 |
Vent/Close |
141.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12636147
|
Thermo Scientific™
132098 |
Filter |
161.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Promote cell attachment and expand growth with the Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flask that provides a large culture area in a single layer.
Durable and easy to use:
- One-piece design with straight neck and grip notches
- Bold printed graduations from 100 to 500mL in 50mL graduations
- Large writing patch
- Prominent stacking feet on upper surface for reliable stacking in incubators and under culture hood
High-quality assurance:
- Sterilized by gamma irradiation
- Non-pyrogenic
- Vacuum-gas plasma tissue culture-treated polystyrene surface for enhanced cell attachment and growth
- Filter cap with 0.2μm pore size hydrophobic membrane for sufficient gas exchange
Specifica
Polystyrene | |
12 | |
Sterile | |
300 cm² |
Straight | |
1 | |
Flat | |
Cell Culture-treated |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.