Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil
Isolate DNA from soil. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ enables soil Isolation of total DNA from diverse soil types
Marca:  Macherey-Nagel™ 740780.10
Codice prodotto. 12979884
  • 96.25€ / 10 reazioni
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Features
  • Two alternative lysis buffers and a special additive (Enhancer SX) for optimal processing of various soil samples – high yield and high purity
  • NucleoSpin™ Bead Tubes with ceramic beads for most efficient cell disruption of Gram-positive and Gram-negative bacteria, archaea, yeast, fungi, and algae in soil, sludge,or sediment
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column to eliminate all PCR inhibitors, such as humic substances – DNA is ready-to-use for PCR without dilution
Applications
  • Total DNA from microorganisms in soil and sediment
  • Quantify and detect microorganisms from environmental samples
  • Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology
Specifica
Specifica
Mini Spin Column
For Total DNA From Microorganisms in Soil and Sediment
<500 mg
2 to 10μg
Silica Membrane Technology
10 Preps
90min.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil > No. of Reactions: 10