Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood, Mini kit for DNA from blood
Purify genomic DNA quickly and easily. NucleoSpin™ Blood Columns enable purification of genomic DNA from blood and biological fluids
918.00€
Specifica
Metodo di rilevamento | Silica-membrane Technology |
---|---|
Formato | Mini Spin Column |
Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PCR, Southern Blotting, Enzymatic Reactions |
Da utilizzare con (applicazione) | For Genomic, Bacterial, Viral DNA Isolation |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10559501
|
Macherey-Nagel™
740951.250 |
250 |
918.00€
250 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Features:
- For rapid purification of high-quality DNA from blood
- Ready-to-use DNA in less than 30 min
- Complete removal of PCR inhibitors
- Suitable for whole blood, treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
- Consistently high DNA yields
- Suitable for isolation of viral DNA
Applications:
- Genomic, bacterial, viral DNA isolation
- DNA from whole blood (human or animal blood, fresh or frozen)
- DNA from whole blood treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
- DNA from serum, plasma, buffy coat, platelets, body fluids (e.g. amniotic fluid)
- DNA from cultured cells
- DNA suitable for (PCR, Southern blotting, enzymatic reactions, etc.)
Specifica
Silica-membrane Technology | |
Silica Membrane Technology | |
For Genomic, Bacterial, Viral DNA Isolation | |
NucleoSpin™ Blood Column | |
30min. |
Mini Spin Column | |
PCR, Southern Blotting, Enzymatic Reactions | |
2mL Collection Tubes, Buffers, Proteinase K | |
1 Each | |
4 to 6μg |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine hydrochloride / 2-propanol