Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid, 96-well kit for plasmid DNA
Designed for manual or automated large-scale purification of high-copy plasmid DNA from E.coli in the 96-well plate format. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Pasmid Kit is an ultra-fast and easy-to-use kit that supplies all core and accessory plates, buffers and RNase A for the highest convenience.
1385.00€ - 5855.00€
Specifica
Formato | 96-well Plate |
---|---|
Tipo di campione | E. coli Culture |
Volume di eluizione | Elution volume: 75–150μL |
Tipo di prodotto finale | Sequencing grade plasmid DNA |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Liquid handling instruments |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12857321
|
Macherey-Nagel™
740625.24 |
24 x 96 Preps |
5855.00€
2304 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12830741
|
Macherey-Nagel™
740625.4 |
4 x 96 preps |
1385.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NucleoSpin™ 96 Pasmid kits enable the high-throughput isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E. coli. The proven 96-well plate format allows for easy automation on common liquid handling instruments or for manual processing. Up to 96 samples can be processed simultaneously, typically within less than 45 minutes. Uses include isolation of high-copy plasmids, purification of cosmids and reliable downstream applications, such as cloning, sequencing, PCR, transformation, and restriction analysis.
- Time-saving parallel isolation of plasmid DNA
- Processing of up to 5mL bacterial culture
- 96-Well filter plate for convenient filtration of bacterial lysates
- Suitable for manual or automated processing under vacuum or by centrifugation
- Innovative MN Wash Plate minimizes risk of cross-contamination
- A260/A280: 1.70–1.85; Binding capacity: 20μg
Specifica
96-well Plate | |
Elution volume: 75–150μL | |
Liquid handling instruments | |
NucleoSpin™ 96 Plasmid Kit | |
1–5mL | |
4–6μg plasmid per 1mL E. coli culture Maximum plasmid size: <15 kbp |
E. coli Culture | |
Sequencing grade plasmid DNA | |
Manual and automated processing under vacuum or by centrifugation | |
1 Kit | |
Preparation time: 45 min. / plate |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.