Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 CN HPLC CC Guard Columns
Marca: Macherey-Nagel™ 721604.40
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
5% | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
n-heptane | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
Yes | |
L10 |
2 to 8 | |
8 mm | |
HPLC CC Guard Column | |
NUCLEOSIL™ CN | |
n-heptane | |
Cyano | |
HPLC | |
Spherical | |
Hydrophobic, p-p |