Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 HD CC Guard Columns Cartridges
Marca:  Macherey-Nagel™ 721853.40
Codice prodotto. 10286891
  • 230.00€ / pezzi 3
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
3 Pack
8 mm
CC Guard Columns Cartridges
EC columns of 4 and 4.6 mm ID with guard column adapter EC (REF 721359)
5 μm
100Å
4 mm
NUCLEOSIL™ 100-5 C18 HD