Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA Bacteria for DNA purification from bacteria and yeast
Magnetic bead based kit for the isolation of genomic DNA from bacteria and yeast.
264.00€ - 979.00€
Specifica
Capacità | 0.4 μg/μL beads |
---|---|
Concentrazione | Depending on amount and quality of sample |
Content And Storage | 18°C to 25°C |
Isolation Technology | Magnetic Bead |
Tipo di campione | Animal Tissue, Bacteria, Fungi, Human Tissue, Insects |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16475199
|
Macherey-Nagel™
744310.1 |
96 Preps |
264.00€
96 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16485199
|
Macherey-Nagel™
744310.4 |
384 Preps |
979.00€
384 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Automation friendly solution for microbial samples
- Environmentally sustainable buffer chemistry – no chaotropic salts
- Combine with MN Bead Tubes for single sample processing or MN 96 Bead Plates for high throughput sample disruption
- Liquid Proteinase K and Liquid RNase A for easy handling
Specifica
0.4 μg/μL beads | |
18°C to 25°C | |
Animal Tissue, Bacteria, Fungi, Human Tissue, Insects | |
Enzymatic Reactions, NGS, PCR, RT-PCR, Southern Blotting | |
DNA | |
Depending on amount and quality of sample |
Depending on amount and quality of sample | |
Magnetic Bead | |
50 to 120 μL | |
<40 mg insects, <40 mg (108-109) bacteria, <30 mg fungi, <30 mg lipid rich tissue, <40 mg other tissues | |
40 to 120 min/96 preps (excl. lysis) | |
Magnetic Beads |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months