Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760806.40
Codice prodotto. 12458537
  • 713.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Octadecyl and Propylphenyl
Octadecyl and Propylphenyl
1 mL/min
p-p interactions
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 10
0.9 mL/g
Acetonitrile/water
60 °C
C18 and Propylphenyl (Sphinx RP)
15%
Stainless Steel
Colonna analitica
4 mm
For Quinolone Antibiotics, Sulfonamides, Xanthines, Substituted Aromatics Separation Application
50 mm
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
1 Ea.
340 m²/g
L1/L11
Silica
A fase inversa
A fase inversa
EC Column
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns > I.D.: 4mm; Length: 50mm