Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2 / NH2-RP HPLC Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 760741.20
Codice prodotto. 12665979
  • 559.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Aminopropyl
Aminopropyl
For Polar Compounds Under RP Conditions (Sugars, DNA Bases), Hydrocarbons Under NP Conditions Application
8700 psi (600 bar)
Spherical
2 to 8
1 Ea.
340 m²/g
L8
Silica
Mixed Mode
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
EC Column
Colonna analitica
2 mm
125 mm
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60 °C
Amino (NH2)
2.5%
No
Stainless Steel