Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC HILIC Nucleodur™
Ideal for analytical HPLC applications with hydrophilic compounds. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC Column for HPLC, 3μm Particles is an EC standard column with high purity silica phase. The columns are available in a variety of diameters and lengths.
713.00€ - 979.00€
Specifica
Chimica della colonna | Ammonium /sulfonic acid |
---|---|
Formato colonna | Colonna analitica |
Crosslink | Ammonium /sulfonic acid |
Da utilizzare con | For Reproducible and Stable Chromatography of Highly Polar Analytes |
Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10668614
|
Macherey-Nagel™
760534.20 |
100 mm | 2 mm | 0.15 mL/min |
815.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10311625
|
Macherey-Nagel™
760531.20 |
125 mm | 2 mm | 0.15 mL/min |
815.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10711325
|
Macherey-Nagel™
760530.20 |
250 mm | 2 mm | 0.15 mL/min |
943.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12738862
|
Macherey-Nagel™
760532.20 |
50 mm | 2 mm | 0.15 mL/min |
713.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10480864
|
Macherey-Nagel™
760531.30 |
125 mm | 3 mm | 0.34 mL/min |
826.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12728862
|
Macherey-Nagel™
760530.30 |
250 mm | 3 mm | 0.34 mL/min |
938.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12717850
|
Macherey-Nagel™
760534.46 |
100 mm | 4.6 mm | 0.8 mL/min |
887.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12748862
|
Macherey-Nagel™
760532.30 |
50 mm | 3 mm | 0.34 mL/min |
713.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12408467
|
Macherey-Nagel™
760531.46 |
125 mm | 4.6 mm | 0.6 ml/min. |
887.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12428467
|
Macherey-Nagel™
760533.46 |
150 mm | 4.6 mm | 0.8 mL/min |
887.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12488457
|
Macherey-Nagel™
760530.46 |
250 mm | 4.6 mm | 0.8 mL/min |
979.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12707850
|
Macherey-Nagel™
760532.46 |
50 mm | 4.6 mm | 0.8 mL/min |
779.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10627715
|
Macherey-Nagel™
760530.40 |
250 mm | 4 mm | 0.6 mL/min |
938.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12498457
|
Macherey-Nagel™
760531.40 |
125 mm | 4 mm | 0.6 mL/min |
826.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12418467
|
Macherey-Nagel™
760532.40 |
50 mm | 4 mm | 0.6 mL/min |
713.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
This product is suitable for Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) applications. It features a highly pure ammonium/sulfonic acid-modified silica phase with an 80:20 acetonitrile-water eluent. These EC standard columns have a particle size of 3μm and are used in analytical HPLC.
- Ideal for reproducible and stable chromatography of highly polar analytes
- Suitable for analytical and preparative applications
- Very short column conditioning period
- Used with hydrophilic compounds, such as: organic polar acids and bases, polar natural compounds, nucleosides, oligonucleotides, amino acids, peptides, water soluble vitamins
Specifica
Ammonium /sulfonic acid | |
Ammonium /sulfonic acid | |
Hydrophobic | |
8700 psi (600 bar) | |
Spherical | |
2 to 8.5 | |
0.9 mL/g | |
80:20 Acetonitrile/water | |
Ammonium/Sulfonic Acid Modified Silica | |
7% | |
No | |
Stainless Steel |
Colonna analitica | |
For Reproducible and Stable Chromatography of Highly Polar Analytes | |
Yes | |
80:20 Acetonitrile/water | |
3 μm | |
110 Å | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
Silica | |
HILIC | |
HILIC | |
EC Column |