Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VarioPrep HPLC Column
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
442.00€ - 913.00€
Specifica
Chimica della colonna | Octadecyl |
---|---|
Formato colonna | Preparative Column |
Crosslink | Octadecyl |
Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
Da utilizzare con | RP Chromatography |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12646009
|
Macherey-Nagel™
762574.100 |
125 mm |
715.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12656009
|
Macherey-Nagel™
762576.100 |
250 mm |
913.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12636009
|
Macherey-Nagel™
762571.100 |
50 mm |
442.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Octadecyl | |
Octadecyl | |
RP Chromatography | |
Acetonitrile/water | |
10 μm | |
110 Å | |
Acetonitrile/water | |
60 °C | |
C18 HT | |
18% | |
Sì | |
Stainless Steel |
Preparative Column | |
10 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
Spherical | |
1 to 11 | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa | |
VarioPrep HPLC Column |