Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec HPLC CC Guard Columns
215.00CHF
Specifica
Carico di carbonio | 18% |
---|---|
pH | 1 to 11 |
Dimensione particelle | 5 μm |
Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
Dimensione del poro | 110Å |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12695989
|
Macherey-Nagel™
761110.30 |
3 mm |
215.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12605999
|
Macherey-Nagel™
761110.40 |
4 mm |
215.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
18% | |
5 μm | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C18 Htec | |
Acetonitrile/Water | |
Octadecyl | |
Separations of Basic, Neutral and Acidic Pharmaceuticals, Derivatised Amino Acids | |
Spherical | |
L1 |
1 to 11 | |
8 mm | |
CC Guard Column | |
Acetonitrile/Water | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
Yes |