Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytical HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760314.30
Codice prodotto. 12718752
  • 656.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Silica
Monomeric octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60 °C
C18 HT
18%
Analytical EC Column
Colonna analitica
3 mm
125 mm
Acetonitrile/water
1 to 11
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
A fase inversa
A fase inversa