Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 10.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760701.46
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Silica | |
octyl | |
1 mL/min | |
125 mm | |
Acetonitrile/Water | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa | |
EC Column |
Colonna analitica | |
4.6 mm | |
For HPLC, GC, TLC, SPE | |
8700 psi (600 bar) | |
Spherical | |
1 to 9 | |
C8 | |
60 °C | |
C8 | |
10.5% | |
Sì | |
Stainless Steel | |
Analytical HPLC |