Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 10.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760703.46
Codice prodotto. 12408487
  • 497.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Silica
octyl
1 mL/min
250 mm
Acetonitrile/Water
5 μm
110 Å
340 m²/g
L7
Silica
A fase inversa
A fase inversa
EC Column
Colonna analitica
4.6 mm
For HPLC, GC, TLC, SPE
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 9
C8
60 °C
C8
10.5%
Stainless Steel
Analytical HPLC