Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi EF, Midi kit for endotoxin-free plasmid DNA
Purify endotoxin-free plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi EF Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast.
186.00€ - 892.00€
Specifica
Tampone Yes
Formato Midi Gravity-flow Column
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography Technology
RNasi Yes
Volume del campione <200 mL (high copy), <400 mL (low copy)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
12773550
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
740420.10
10
186.00€
10 reazioni
12798412
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
740420.50
50
892.00€
50 reazioni
Descrizione
Descrizione
Features
  • Endotoxin-free
  • Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Midi prep in 45 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Specifica
Yes
Anion Exchange Chromatography Technology
<200 mL (high copy), <400 mL (low copy)
400μg
Midi Gravity-flow Column
Yes
<300 kbp
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-propanol/ethanol(diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution(diluted < 2 %),dodecyl sulfate,sodium s