Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Buffer Set I
Provides additional buffer for use when larger culture volumes are needed. Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Buffer Set I includes 150mL of buffers RES, LYS, NEU, and RNase A, sufficient for 10 Xtra Maxi preps or 20 Xtra Midi preps.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740417
Codice prodotto. 12810931
  • 70.30€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NucleoBond™ Xtra is a new generation of anion exchangers featuring fast filtration, high binding capacity and high flow rate. They yield ultra-pure plasmid DNA in about half the time compared with other Midi or Maxi kits based on anion-exchange chromatography.
  • NucleoBond™ Xtra kits include resuspension, cell lysis and neutralization buffers, plus DNase-free RNase
  • Some applications (e.g. low-copy vector purification) require a larger culture volume, which necessitates a corresponding increase in buffer volumes 
  • Buffer Set I provides 150mL of buffers RES, LYS, NEU and RNase A for use only with NucleoBond™ Xtra Kits
Specifica
Specifica
NucleoBond™ Xtra Midi, Maxi, Midi Plus and Maxi Plus Kits
10 Xtra Maxi or 20 Xtra Midi Preps
Resuspension, Lysis, Neutralization, RNase
150 mL each of: Buffer RES, Buffer LYS, Buffer NEU<, RNase A
Plasmid DNA purification
NucleoBond™ Xtra Buffer Set I
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, RNAse