Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit Buffer Solutions
Additional supply of buffer for use with NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) for the purification of endotoxin-free plasmid DNA. Buffer solutions include: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF, and H2O-EF.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740795.1
Codice prodotto. 15819117
  • 104.00€ / 1L
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NucleBond™ PC EF: The classic anion exchanger for purification of endotoxin-free plasmid DNA
  • Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
  • Plasmid DNA with less than 0.1 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Fast and easy clarification of lysates by Folded Filters – no centrifugation required, no shearing forces
  • NucleoBond™ Finalizers available to avoid time consuming centrifugation for plasmid precipitation
  • Separate binding columns of NucleoBond™ PC kits available as NucleoBond™ AX columns
Specifica
Specifica
Colorless
NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100)
6.0 to 6.5
64-17-5d
Room Temperature (18°C to 25°C)
Purification of endotoxin-free plasmid DNA
Wash Buffer N4-EF
Ethanol, diluted < 20%; Potassium chloride; Water
Ethanol, diluted < 20%; Potassium chloride; Water
1000 mL
Alcoholic
Liquid
Wash Buffer N4-EF
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Buffer N4-EF (1000 mL)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol