Learn More
NR2E3 Mouse anti-Human, Clone: 1G1D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | NR2E3 |
---|---|
Clone | 1G1D9 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16828425
|
Proteintech
66494-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16818425
|
Proteintech
66494-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NR2E3, a NR2 Hepatocyte NF4-Like Receptor, has been suggested to affect cone cell proliferation in eye development. It has been shown to have a role in determining photoreceptor phenotype during human retinogenesis. In RD7 mice, a deletion in NR2E3 results in hereditary retinal dysplasia and degeneration. A homozygous missense mutation in NR2E3 has been linked to retinitis pigmentosa in Crypto-Jews of Belmonte. Two alternatively spliced isoforms have been documented. NR2E3 is expressed in the retina. ESTs have been isolated from cancerous human lung, colon, and ovary, and from normal human eye.Specifica
NR2E3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ESCS, NR2E3, PNR, rd7, RNR, RP37 | |
NR2E3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1G1D9 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9Y5X4 | |
10002 | |
NR2E3 Fusion Protein Ag5831 | |
Primary | |
-20°C | |
NR2E3 |