missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NPFFR2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | NPFFR2 |
---|---|
Concentrazione | 0.15 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16839034
|
Proteintech
19505-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16829034
|
Proteintech
19505-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The antibody can recognize isoform 1, isoform 2, and isoform 3 of NPFFR2.
Receptor for NPAF (A-18-F-amide) and NPFF (F-8-F-amide) neuropeptides, also known as morphine-modulating peptides. Can also be activated by a variety of naturally occurring or synthetic FMRF-amide like ligands. This receptor mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.Specifica
NPFFR2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9Y5X5 | |
10886 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
NPFFR2 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
G protein coupled receptor 74, GPR74, HLWAR77, neuropeptide FF receptor 2, NPFFR2 | |
NPFFR2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto