Learn More
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, nitrocellulose, mini
iBlot Transfer Stacks are used to transfer proteins
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 8 cm |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 8 cm |
Formato | Transfer Stack |
Materiale | Nitrocellulose |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Includes: One box of iBlot™ Transfer Stacks containing 10 stacks.
Descrizione
The iBlotTransfer Stacks are disposable stacks that come in three varieties for different applications: iBlotGel Transfer Stacks have integrated PVDF or nitrocellulose transfer membranes to perform dry blotting of proteins; iBlot DNA Transfer Stacks have an integrated nylon transfer membrane to perform dry blotting of DNA, and iBlot Western Detection Stacks are used to perform Western detection on previously blotted nitrocellulose or PVDF membranes. Each iBlotTransfer Stack contains a copper electrode and appropriate cathode and anode buffers in the gel matrix to allow fast, reliable transfer of proteins or DNA.
Nitrocellulose membrane
- Composed of 100% pure nitrocellulose to provide high-quality transfer
- Compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, or radiolabeling
- Bind proteins due to hydrophobic and electrostatic interactions
- Pore size: 0.2μm
- Protein binding capacity: 209μg/cm2
Transfer stack sizes
- The regular size (13 x 8.3cm) is used for all Novex midi-gel types (or equivalent) and E-PAGE™ 48 or 96 Gels
- The mini size (8 x 8cm) is used for all Novex mini-gels (or equivalent)
Proteins, Expression, Isolation and Analysis, Western Blotting
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifica
8 cm | |
Transfer Stack | |
0.2 μm | |
iBlot |
8 cm | |
Nitrocellulose | |
Mini, 8 cm x 8 cm | |
Sustainable disposal |
Sicurezza e movimentazione
- iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, mini
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol ethylene glycol,aluminium oxide