Learn More
Invitrogen™ Soluzione per l'essiccazione Novex™ Gel-Dry
Componente del sistema di essiccazione mini-gel DryEase™
Specifica
Tampone | Drying Solutions |
---|---|
Content And Storage | Store at room temperature. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | DryEase™ Mini-Gel Drying System |
Gel Size | Mini |
Product Line | Novex |
Descrizione
Il sistema di essiccazione mini-gel Dryease™ è un semplice kit di facile utilizzo per l'essiccazione uniforme del gel mediante l'evaporazione passiva. Il kit consente di assemblare i gel su una base tra due strutture aperte, in modo che entrambe le superfici esterne del gel siano esposte all'aria. Di conseguenza, l'essiccazione è uniforme e il cracking è ridotto al minimo. L'esclusiva soluzione di essiccazione Gel-Dry™ modula il tasso di fuoriuscita di acqua per garantire gel senza crepe. Grazie al sistema DryEase™ il gel si essicca nel giro di una notte con una tensione uniforme su tutti i punti del gel in modo da eliminare le screpolature. I gel essiccati con il sistema DryEase™ sono adatti per fluorografia, densitometria, autoradiografia o conservazione permanente del gel.
Essiccazione del gel, elettroforesi per gel proteici, proteine, espressione, isolamento e analisi
Order Info
Condizioni di spedizione: Temperatura ambiente
Specifica
Drying Solutions | |
DryEase™ Mini-Gel Drying System | |
Novex | |
Room Temperature |
Store at room temperature. | |
Mini | |
Drying Solution |
Sicurezza e movimentazione
- Gel-Dry Drying Solution
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol
Esclusivamente per scopi di ricerca Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.