Learn More
Masterflex™ Norprene™ Pressure Tubing
Excellent resistance to ozone and UV light with little to no sign of deterioration. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene™ Pressure Tubing is extremely abrasion resistant and bends easily to simply custom component assembly.
491.00€ - 656.00€
Specifica
Certificazione/Conformità 3A sanitary standards, and NSF 51
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Norprene
Overall Length (Metric) 15.24 m
Da utilizzare con (applicazione) Chemical transfer, pesticide/fertilizer delivery, water feed lines, food/dairy processing, and water purification lines
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Prezzo Quantità e disponibilità  
11822110
Vedere i documenti
Masterflex™
95715-00
6.4 mm 12.7 mm 125 psi
491.00€
15m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-11-2025
Aggiungi al carrello
11832110
Vedere i documenti
Masterflex™
95715-01
9.6 mm 15.8 mm 105 psi
656.00€
15m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Handles at least 4 times the pressure of non-reinforced tubing
  • Temperature resistant from -75° F to 275° F
  • Ozone and UV light resistant
  • Repeatedly autoclavable
  • Compatible with a wide range of fluids
  • Meets FDA and 3-A criteria
Specifica
Specifica
3A sanitary standards, and NSF 51
Norprene
Chemical transfer, pesticide/fertilizer delivery, water feed lines, food/dairy processing, and water purification lines
1 Pack
135°C
Autoclavable
15.24 m
°
Cream