Learn More
Micronova™ Non-Sterile BucketLiner
Micronova™ Non-Sterile BucketLiner creates an impermeable barrier between strong disinfectants and buckets or between product and container.
665.00€
Specifica
Product Type | Bucket Liner |
---|---|
Materiale | LDPE, Nylon |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Colore | Clear |
Da utilizzare con (applicazione) | Product Transport or Liquid Containment |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13182370
![]() |
Micronova™
BKL7-3119 |
31 x 19 in. |
665.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Laminate is 75% LDPE, 25% Nylon
- Excellent for disinfectants and cleaning solutions
- Ideal for product parts or raw material transfer
- 3 mil thickness
- Flat packed, individually double-bagged or bulk packed
- Holds up to autoclave with liquid contents
- Non-Sterile liners are bulk packed 50 per bag, 200 Liners per case
Specifica
Bucket Liner | |
Not Autoclavable | |
Product Transport or Liquid Containment | |
24/Pk. |
LDPE, Nylon | |
Clear | |
B-7 series Bucket or Similar Sized tote | |
Non-sterile |