Learn More
Standard di torbidità non ratio
Use turbidity standards for precise measurements with nephelometeric instruments. Non Ratio Turbidity Standards, Reagecon™ are composed of suspended polymer microspheres to eliminate the problems with Formazin standards. They are NIST traceable, US EPA approved and certified accurate to ±1%.
80.55€ - 646.00€
Specifica
Tipo | Standard di torbidità non ratio |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumenti non ratio |
Da utilizzare con (applicazione) | Nephelometric turbidity measurement |
Accuracy | ±1% |
Certificazione/Conformità | NIST, approvazione US EPA |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Torbidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Torbidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11738505
![]() |
Reagecon
CRS-10-100 |
100 ml | 10 NTU |
194.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11788495
![]() |
Reagecon
CRS-0.0-500 |
500 mL | 0.0 NTU |
244.40€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11718515
![]() |
Reagecon
CRS-100-100 |
100 mL | 100 NTU |
308.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11728515
![]() |
Reagecon
CRS-100-500 |
500 mL | 100 NTU |
384.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11738515
![]() |
Reagecon
CRS-200-100 |
100 mL | 200 NTU |
185.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11748515
![]() |
Reagecon
CRS-200-500 |
500 mL | 200 NTU |
384.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11758505
![]() |
Reagecon
CRS-20-100 |
100 mL | 20 NTU |
193.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11768505
![]() |
Reagecon
CRS-20-500 |
500 mL | 20 NTU |
372.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11713836
![]() |
Reagecon
CRS-4000-500 |
500 mL | 4000 NTU |
646.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11703836
![]() |
Reagecon
CRS-4000-100 |
100 mL | 4000 NTU |
311.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11778505
![]() |
Reagecon
CRS-40-100 |
100 mL | 40 NTU |
194.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11768515
![]() |
Reagecon
CRS-500-500 |
500 mL | 500 NTU |
398.11€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11708515
![]() |
Reagecon
CRS-50-500 |
500 mL | 50 NTU |
282.88€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11778515
![]() |
Reagecon
CRS-800-100 |
100 mL | 800 NTU |
185.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11788515
![]() |
Reagecon
CRS-800-500 |
500 mL | 800 NTU |
384.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11728505
![]() |
Reagecon
CRS-5-500 |
500 mL | 5 NTU |
251.68€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11748505
![]() |
Reagecon
CRS-10-500 |
500 mL | 10 NTU |
229.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11708505
![]() |
Reagecon
CRS-1-500 |
500 mL | 1 NTU |
199.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11778495
![]() |
Reagecon
CRS-0.0-100 |
100 mL | 0.0 NTU |
80.55€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11718505
![]() |
Reagecon
CRS-5-100 |
100 mL | 5 NTU |
140.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11798495
![]() |
Reagecon
CRS-1-100 |
100 ml | 1 NTU |
139.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
These turbidity standards remove the handling, stability and accuracy problems associated with traditional Formazin turbidity standards. They are certified traceable to NIST Reference Material 1690, and are available in a range of concentrations from 0–4000 NTU.
- Non-toxic and non-carcinogenic, with no special handling or disposal requirements
- Well defined spherical shape of particles, 0.01–0.2μm in diameter
- Particles stay in suspension—they do not deteriorate or settle out
- A long stable shelf life of 2 years at all concentrations
- Convenient, ready-to-use solution—mixing is discouraged as it entrains air
Specifica
Standard di torbidità non ratio | |
Nephelometric turbidity measurement | |
NIST, approvazione US EPA |
Strumenti non ratio | |
±1% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 2 Years