Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio in PVC flessibile non-DEHP
Use this PVC tubing for transfer of liquids, gases, and inorganic chemicals found in lab, paint, pigment, and soap dispensing applications. Cole-Parmer™ Non-DEHP PVC Lab Tubing is ideal for analytical instruments, and general laboratory usage.
45.78€ - 343.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA Compliant, Proposition 65, REACH |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Tygon |
Overall Length (Metric) | 15.24 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Analytical instruments, general laboratory, use for transfer of liquids, gases, and inorganic chemicals found in lab, paint, pigment, and soap dispensing applications |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13284419
|
Masterflex™
95505-20 |
8 mm | 21 psi |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13294419
|
Masterflex™
95505-22 |
8 mm | 28 psi |
275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13264419
|
Masterflex™
95505-14 |
6.4 mm | 25 psi |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13214419
|
Masterflex™
95505-08 |
4.8 mm | 31 psi |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13204419
|
Masterflex™
95505-04 |
3.2 mm | 31 psi |
61.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13214429
|
Masterflex™
95505-24 |
8 mm | 36 psi |
343.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13224419
|
Masterflex™
95505-06 |
3.2 mm | 43 psi |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13284409
|
Masterflex™
95505-00 |
1.6 mm | 49 psi |
45.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Nontoxic DEHP-free formulation
- Flexible, small bend radii
- Transparent; allows for visual inspection and flow monitoring
- Certifications: FDA compliant, Proposition 65, REACH
- Temperature range: –50 to 73°C
- Autoclavable
Specifica
FDA Compliant, Proposition 65, REACH | |
Tygon | |
Analytical instruments, general laboratory, use for transfer of liquids, gases, and inorganic chemicals found in lab, paint, pigment, and soap dispensing applications | |
1 Each | |
73°C |
Autoclavable | |
15.24 m | |
° | |
Trasparente |