Learn More
Cole-Parmer™ Non-DEHP Flexelene Flexible Tubing
This Flexelene Flexible Polyethylene Tubing combines the excellent inert qualities of polyethylene tubing with the flexibility of a softer tubing for applications such as food and beverage processing, instrumentation, pure water transfer and water conditioning.
104.00€ - 271.00€
Specifica
Certificazione/Conformità NSF International Standards 51 and 61, and are FDA
Materiale Polyethylene
Overall Length (Metric) 30.48 m
Da utilizzare con (applicazione) Food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer, water conditioning
Min. Operating Temperature (Metric) °
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Prezzo Quantità e disponibilità  
11790459
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
96155-10
9.6 mm 12.7 mm 240 psi
271.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-09-2025
Aggiungi al carrello
11750459
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
96155-00
1.6 mm 3.2 mm 420 psi
104.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
11770459
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
96155-04
4.8 mm 7.9 mm 320 psi
159.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11760459
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
96155-02
3 mm 6.4 mm 450 psi
111.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-09-2025
Aggiungi al carrello
11780459
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
96155-06
6.4 mm 9.5 mm 220 psi
209.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Plasticizer-free
  • 78 (A) durometer hardness
  • Abrasion- and chemical-resistant
  • Can be used with barbed fittings
  • Sterilize with ethylene oxide (ETO)
  • Provided in lengths of 100 ft
  • Temperature range from −40° to +76°C
  • Produced with compounds listed by NSF International Standards 51 and 61, FDA compliant
Specifica
Specifica
NSF International Standards 51 and 61, and are FDA
30.48 m
°
Abrasion, chemical
Ethylene Oxide
78 (Shore A)
Polyethylene
Food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer, water conditioning
1 Each
Sterili
Semitrasparente
76°C